Print…
N,N-Dimethylglycine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Dimethylamino)acetic acid, (Dimethylamino)acetic acid
OR45130-25G OR45130-5G OR45130-100G
APOSOR45130-25GEA 29 EUR
APOSOR45130-25G APOSOR45130-5G APOSOR45130-100G
N,N-Dimethylglycine 97%
N,N-Dimethylglycine
Fórmula: C₄H₉NO₂
Ponto de Fusão: 178…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004283
Número CAS: 1118-68-9
EINECS: 214-267-8