Print…
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR45129-100G OR45129-25G OR45129-500G
APOSOR45129-100GEA 0 EUR
APOSOR45129-100G APOSOR45129-25G APOSOR45129-500G
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane 98%
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane
Fórmula: BrH₂CC(OCH₃)₂CH₂Br
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051792
Número CAS: 22094-18-4