Print…
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopentylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Boc-Cpg-OH·DCHA
OR451205-1G OR451205-5G
APOSOR451205-1GEA 97.3 EUR
APOSOR451205-1G APOSOR451205-5G
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopentylacetic acid
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopentylacetic acid
Fórmula: C₁₂H₂₁NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663437
Número CAS: 109183-72-4