Print…
2-Bromo-4-iodoanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR45120-1G OR45120-5G
APOSOR45120-1GEA 0 EUR
APOSOR45120-1G APOSOR45120-5G
2-Bromo-4-iodoanisole
2-Bromo-4-iodoanisole
Fórmula: C₇H₆BrIO
Ponto de Fusão: 89…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03425935
Número CAS: 182056-39-9