Print…
2,6-Dicloro-4-nitroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4512-25G OR4512-5G OR4512-1G
APOSOR4512-25GEA 84.1 EUR
APOSOR4512-25G APOSOR4512-5G APOSOR4512-1G
2,6-Dicloro-4-nitroanisole 98%
2,6-Dicloro-4-nitroanisole
Fórmula: C₇H₅Cl₂NO₃
Ponto de Fusão: 97…100 °C
Ponto de Inflamação: 160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061129
Número CAS: 17742-69-7
EINECS: 403-350-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III