Print…
3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451185-1G OR451185-250MG
APOSOR451185-1GEA 0 EUR
APOSOR451185-1G APOSOR451185-250MG
3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06410530
Número CAS: 145602-87-5