Print…
4-Bromophthalic anhydride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromoisobenzofuran-1,3-dione
OR45117-100G OR45117-25G OR45117-500G
APOSOR45117-100GEA 48 EUR
APOSOR45117-100G APOSOR45117-25G APOSOR45117-500G
4-Bromophthalic anhydride 98%
4-Bromophthalic anhydride
Fórmula: C₈H₃BrO₃
Peso Molecular: 227.01 g/mol
Ponto de ebulição: 301 °C
Ponto de Fusão: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191323
Número CAS: 86-90-8