Print…
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451149-1G OR451149-5G
APOSOR451149-1GEA 430 EUR
APOSOR451149-1G APOSOR451149-5G
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₆ClN
Ponto de Fusão: 291…294 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632538
Número CAS: 137730-67-7