Print…
2-Iodo-4-nitrophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR45113-1G OR45113-250MG
APOSOR45113-1GEA 95.7 EUR
APOSOR45113-1G APOSOR45113-250MG
2-Iodo-4-nitrophenol 97%
2-Iodo-4-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄INO₃
Ponto de Fusão: 89…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01165664
Número CAS: 89487-91-2