Print…
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451112-1G OR451112-250MG
APOSOR451112-1GEA 201 EUR
APOSOR451112-1G APOSOR451112-250MG
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol 96%
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07374454
Número CAS: 98480-31-0