Print…
N-tert-Butylhydroxylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR45111-1G OR45111-250MG
APOSOR45111-1GEA 0 EUR
APOSOR45111-1G APOSOR45111-250MG
N-tert-Butylhydroxylamine
N-tert-Butylhydroxylamine
Fórmula: C₄H₁₁NO
Ponto de Fusão: 59…65 °C
Densidade: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06653532
Número CAS: 16649-50-6