Print…
2,4-Dibromoanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Dibromo-4-methoxybenzene, 2,4-Dibromo-1-methoxybenzene
OR4511-100G OR4511-25G OR4511-500G
APOSOR4511-100GEA 64.2 EUR
APOSOR4511-100G APOSOR4511-25G APOSOR4511-500G
2,4-Dibromoanisole
2,4-Dibromoanisole
Fórmula: C₇H₆Br₂O
Ponto de ebulição: 82…88 °C/0,3mmHg
Ponto de Fusão: 60…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000079
Número CAS: 21702-84-1