Print…
2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-dichloropyrazine-2-carbonitrile
OR45109-10G OR45109-5G
APOSOR45109-10GEA 200 EUR
APOSOR45109-10G APOSOR45109-5G
2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
Fórmula: C₅HCl₂N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13193460
Número CAS: 313339-92-3