Print…
Methanesulphonylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Methylsulphonyl)acetic acid
OR45106-1G OR45106-25G OR45106-5G
APOSOR45106-1GEA 29 EUR
APOSOR45106-1G APOSOR45106-25G APOSOR45106-5G
Methanesulphonylacetic acid
Methanesulphonylacetic acid
Fórmula: C₃H₆O₄S
Ponto de Fusão: 118…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051843
Número CAS: 2516-97-4