Print…
1,3-Diiodopropane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4510-100G OR4510-25G
APOSOR4510-100GEA 79.9 EUR
APOSOR4510-100G APOSOR4510-25G
1,3-Diiodopropane
1,3-Diiodopropane
Fórmula: C₃H₆I₂
Ponto de ebulição: 111…113 °C/23mmHg
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 2,576 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001097
Número CAS: 627-31-6
EINECS: 210-993-4