Print…
Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
OR45090-1G OR45090-25G OR45090-5G
APOSOR45090-1GEA 23.2 EUR
APOSOR45090-1G APOSOR45090-25G APOSOR45090-5G
Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso Molecular: 172.5691 g/mol
Ponto de Fusão: 97…98.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11841080
Número CAS: 149849-94-5