Print…
1,6-Dibromohexane 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Hexamethylen dibromide
OR4509-100G OR4509-500G
APOSOR4509-100GEA 37.7 EUR
APOSOR4509-100G APOSOR4509-500G
1,6-Dibromohexane 97+%
1,6-Dibromohexane
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Ponto de ebulição: 242…244 °C
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,586 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000272
Número CAS: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III