Print…
6-Amino-3-bromoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromoquinolin-6-amine
OR45086-1G OR45086-250MG
APOSOR45086-1GEA 185 EUR
APOSOR45086-1G APOSOR45086-250MG
6-Amino-3-bromoquinoline
6-Amino-3-bromoquinoline
Fórmula: C₉H₇BrN₂
Ponto de Fusão: 154…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07757603
Número CAS: 7101-96-4