Print…
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dibromochlorobenzene, 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene
OR4505-100G OR4505-25G OR4505-5G
APOSOR4505-100GEA 74.1 EUR
APOSOR4505-100G APOSOR4505-25G APOSOR4505-5G
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
Fórmula: C₆H₃Br₂Cl
Ponto de ebulição: 256 °C
Ponto de Fusão: 91…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070765
Número CAS: 14862-52-3