Print…
3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-6-sulphonyl chloride
OR45030-1G OR45030-250MG
APOSOR45030-1GEA 434 EUR
APOSOR45030-1G APOSOR45030-250MG
3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulphonyl chloride
3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₆ClNO₄S
Ponto de Fusão: 137…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03033702
Número CAS: 62522-63-8
UN: 3261
ADR: 8,III