Print…
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4503-25G OR4503-5G
APOSOR4503-25GEA 46.4 EUR
APOSOR4503-25G APOSOR4503-5G
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
Fórmula: C₇H₉Cl₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012962
Número CAS: 85006-21-9
EINECS: 285-050-3