Print…
2-Oxo-2,3-dihydrobenzooxazole-6-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-6-sulphonyl chloride
OR45020-1G OR45020-5G
APOSOR45020-1GEA 109 EUR
APOSOR45020-1G APOSOR45020-5G
2-Oxo-2,3-dihydrobenzooxazole-6-sulphonyl chloride
2-Oxo-2,3-dihydrobenzooxazole-6-sulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClNO₄S
Ponto de Fusão: 190…192 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001119
Número CAS: 27685-90-1
EINECS: 248-605-0
UN: 3261
ADR: 8,III