Print…
6-Chloro-m-anisidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4502-5G OR4502-1G
APOSOR4502-5GEA 29 EUR
APOSOR4502-5G APOSOR4502-1G
6-Chloro-m-anisidine
6-Chloro-m-anisidine
Fórmula: C₇H₈ClNO
Ponto de ebulição: 135…137 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 27 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047830
Número CAS: 2401-24-3
EINECS: 219-277-6
UN: 2233
ADR: 6.1,III