Print…
2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR450025-1G OR450025-25G
APOSOR450025-1GEA 40.6 EUR
APOSOR450025-1G APOSOR450025-25G
2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
Fórmula: C₇H₈ClN
Ponto de ebulição: 72…75 °C
Ponto de Fusão: 18…19 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09055262
Número CAS: 3099-29-4
UN: 1759
ADR: 8,III