Print…
5-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR450024-1G OR450024-5G
APOSOR450024-1GEA 79.9 EUR
APOSOR450024-1G APOSOR450024-5G
5-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
5-Bromoisoindoline hydrochloride
Fórmula: C₈H₉BrClN
Peso Molecular: 234.5200 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10700135
Número CAS: 919346-89-7