Print…
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR45002-1G OR45002-5G
APOSOR45002-1GEA 140 EUR
APOSOR45002-1G APOSOR45002-5G
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₁BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00207970
Número CAS: 5775-90-6