Print…
Ethyl ethoxyiminoacetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR450017-1G OR450017-5G OR450017-500MG
APOSOR450017-1GEA 109 EUR
APOSOR450017-1G APOSOR450017-5G APOSOR450017-500MG
Ethyl ethoxyiminoacetate 95%
Ethyl ethoxyiminoacetate
Fórmula: C₆H₁₁NO₃
Densidade: 1,042 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 72,4 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD06797654
Número CAS: 816-27-3