Print…
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR450004-25G OR450004-5G
APOSOR450004-25GEA 0 EUR
APOSOR450004-25G APOSOR450004-5G
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₄BrNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09026784
Número CAS: 40003-41-6