Print…
2-Bromonicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4493-5G OR4493-25G
APOSOR4493-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4493-5G APOSOR4493-25G
2-Bromonicotinic acid
2-Bromonicotinic acid
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Ponto de Fusão: 200…203 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01646068
Número CAS: 35905-85-2