Print…
4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4488-1G OR4488-250MG OR4488-5G
APOSOR4488-1GEA 0 EUR
APOSOR4488-1G APOSOR4488-250MG APOSOR4488-5G
4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₀ClNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216490
Número CAS: 177662-76-9