Print…
2,3-Dibromopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4486-100G OR4486-25G OR4486-5G
APOSOR4486-100GEA 219 EUR
APOSOR4486-100G APOSOR4486-25G APOSOR4486-5G
2,3-Dibromopyridine
2,3-Dibromopyridine
Fórmula: C₅H₃Br₂N
Peso Molecular: 236.89 g/mol
Ponto de ebulição: 249…250 °C
Ponto de Fusão: 56…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234014
Número CAS: 13534-89-9