Print…
2-Bromo-4-iodopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4479-1G OR4479-5G
APOSOR4479-1GEA 0 EUR
APOSOR4479-1G APOSOR4479-5G
2-Bromo-4-iodopyridine
2-Bromo-4-iodopyridine
Fórmula: C₅H₃BrIN
Ponto de Fusão: 61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03085768
Número CAS: 100523-96-4