Print…
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR4476-100G OR4476-500G OR4476-25G
APOSOR4476-100GEA 37.7 EUR
APOSOR4476-100G APOSOR4476-500G APOSOR4476-25G
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride 99%
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄Cl₂O₂S
Peso Molecular: 211.07 g/mol
Ponto de ebulição: 141 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 50…52 °C
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007439
Número CAS: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
UN: 3261
ADR: 8 II