Print…
2-Cloroanilina 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4444-500G OR4444-100G OR4444-1KG
APOSOR4444-500GEA 109 EUR
APOSOR4444-500G APOSOR4444-100G APOSOR4444-1KG
2-Cloroanilina 98+%
2-Cloroanilina
Fórmula: C₆H₆ClN
Peso Molecular: 127.57 g/mol
Ponto de ebulição: 209 °C
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007656
Número CAS: 95-51-2
UN: 2019
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02136