Print…
3-Carboxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Boronobenzoic acid, 3-Carboxybenzeneboronic acid
OR4442-100G OR4442-25G OR4442-5G
APOSOR4442-100GEA 91.5 EUR
APOSOR4442-100G APOSOR4442-25G APOSOR4442-5G
3-Carboxyphenylboronic acid
3-Carboxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₇BO₄
Ponto de Fusão: 240…247 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036833
Número CAS: 25487-66-5