Print…
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methylimidazole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-methylimidazole-2-carboxylate, Ethyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate, Ethyl 1-Methylimidazole-2-carboxylate
OR4425-1G OR4425-5G OR4425-10G
APOSOR4425-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4425-1G APOSOR4425-5G APOSOR4425-10G
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 90%
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 154.17 g/mol
Ponto de Fusão: 44…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD02683326
Número CAS: 30148-21-1