Print…
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4418-1G OR4418-250MG OR4418-5G
APOSOR4418-1GEA 53.8 EUR
APOSOR4418-1G APOSOR4418-250MG APOSOR4418-5G
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol 97%
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol
Fórmula: C₈H₈N₂O
Ponto de Fusão: 104…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368521
Número CAS: 132213-07-1