Print…
3-Amino-2-chloro-6-methylphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-4-methyl-3-hydroxyaniline, 5-Amino-6-chloro-o-cresol
OR4402-25G OR4402-5G
APOSOR4402-25GEA 33.5 EUR
APOSOR4402-25G APOSOR4402-5G
3-Amino-2-chloro-6-methylphenol
3-Amino-2-chloro-6-methylphenol
Fórmula: C₇H₈ClNO
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094650
Número CAS: 84540-50-1
EINECS: 283-144-9