Print…
6-Nitroquinoxaline
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4401-1G OR4401-5G OR4401-25G
APOSOR4401-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4401-1G APOSOR4401-5G APOSOR4401-25G
6-Nitroquinoxaline
6-Nitroquinoxaline
Fórmula: C₈H₅N₃O₂
Peso Molecular: 175.15 g/mol
Ponto de Fusão: 175…179 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00462822
Número CAS: 6639-87-8