Print…
1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride, n-acetylindoline-5-sulphonyl chloride, 1-acetylindoline-5-sulphonyl chloride
OR4396-1G OR4396-250MG OR4396-5G
APOSOR4396-1GEA 59.6 EUR
APOSOR4396-1G APOSOR4396-250MG APOSOR4396-5G
1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride 97%
1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₀H₁₀ClNO₃S
Ponto de Fusão: 172…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD07368558
Número CAS: 52206-05-0
UN: 3261
ADR: 8,III