Print…
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4395-1G OR4395-250MG
APOSOR4395-1GEA 0 EUR
APOSOR4395-1G APOSOR4395-250MG
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₀H₈ClNO₂S₂
Ponto de Fusão: 108…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07368551
Número CAS: 852180-73-5
UN: 3261
ADR: 8,III