Print…
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4384-1G OR4384-250MG OR4384-5G
APOSOR4384-1GEA 87 EUR
APOSOR4384-1G APOSOR4384-250MG APOSOR4384-5G
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C8H6N2O2S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03030176
Número CAS: 182415-24-3