Print…
4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4380-250MG OR4380-5G
APOSOR4380-250MGEA 0 EUR
APOSOR4380-250MG APOSOR4380-5G
4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine 97%
4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02691928
Número CAS: 25021-49-2