Print…
Monobenzona 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Monobenzone4-Hydroxyphenyl benzyl etherHydroquinone monobenzyl ether4-(Benzyloxy)phenol
OR4376-25G OR4376-500G
APOSOR4376-25GEA 0 EUR
APOSOR4376-25G APOSOR4376-500G
Monobenzona 98%
Monobenzona
Fórmula: C₁₃H₁₂O₂
Ponto de Fusão: 118…122 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002333
Número CAS: 103-16-2
EINECS: 203-083-3