Print…
Ácido 3-Nitrobenzoico 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4367-1KG OR4367-500G OR4367-5KG
APOSOR4367-1KGEA 33.5 EUR
APOSOR4367-1KG APOSOR4367-500G APOSOR4367-5KG
Ácido 3-Nitrobenzoico 99%
Ácido 3-Nitrobenzoico
Fórmula: C₇H₅NO₄
Ponto de Fusão: 139…143 °C
Densidade: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007251
Número CAS: 121-92-6
EINECS: 204-508-5