Print…
(±)-4-Bromomandelic acid 96+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR43666-100G OR43666-25G OR43666-5G
APOSOR43666-100GEA 134 EUR
APOSOR43666-100G APOSOR43666-25G APOSOR43666-5G
(±)-4-Bromomandelic acid 96+%
(±)-4-Bromomandelic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₃
Ponto de Fusão: 115…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004232
Número CAS: 6940-50-7