Print…
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR43664-1G OR43664-5G
APOSOR43664-1GEA 116 EUR
APOSOR43664-1G APOSOR43664-5G
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene 97%
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene
Fórmula: C5H4BrClS
Peso Molecular: 211.51 g/mol
Ponto de ebulição: 88 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06411087
Número CAS: 40032-81-3
UN: 3265
ADR: 8 III