Print…
4,6-Dichloro-7-azaindole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,6-Dichloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR43659-1G OR43659-5G
APOSOR43659-1GEA 56.7 EUR
APOSOR43659-1G APOSOR43659-5G
4,6-Dichloro-7-azaindole 98%
4,6-Dichloro-7-azaindole
Fórmula: C₇H₄Cl₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09880157
Número CAS: 5912-18-5