Print…
p-Tolylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(p-Tolyl)acetic acid, 4-Tolylacetic acid, (4-Methylphenyl)acetic acid
OR4365-100G OR4365-25G
APOSOR4365-100GEA 94.4 EUR
APOSOR4365-100G APOSOR4365-25G
p-Tolylacetic acid 98%
p-Tolylacetic acid
Fórmula: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Ponto de ebulição: 265…267 °C
Ponto de Fusão: 88…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004353
Número CAS: 622-47-9
EINECS: 210-738-7