Print…
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (R)-(+)-BINAP, (R)-BINAP, (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
OR43631-1G OR43631-5G
APOSOR43631-1GEA 21.9 EUR
APOSOR43631-1G APOSOR43631-5G
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 97%
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Fórmula: C₄₄H₃₂P₂
Peso Molecular: 622.69 g/mol
Ponto de Fusão: 239…242 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010805
Número CAS: 76189-55-4
Merck Index: 13,01223